Learn More
Trimethyl phosphate, 99%
Codice prodotto. 10593701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Unit Size
10593701 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10724461 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
13448388 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10593701 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 157975000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 512-56-1
Formula molecolare C3H9O4P
Molecular Weight (g/mol) 140.08
Numero MDL MFCD00008348
InChI Key WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
PubChem CID 10541
ChEBI CHEBI:46324
IUPAC Name trimethyl phosphate
SMILES COP(=O)(OC)OC
Specifications
Materiale o nome chimico Trimethyl phosphate
Nota nome 97%
Punto di fusione -46.0°C
Densità 1.1970g/mL
Punti di ebollizione 197.0°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)3P(O)
Indice di rifrazione 1.3950 to 1.3970
Quantità 500 mL
Beilstein 01,286
Fieser 05,716; 07,393
Gravità specifica 1.197
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/L (25°C). Other solubilities: soluble in gasoline,soluble in alcohol,ether
Peso formulazione 140.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethyl phosphate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.