Learn More
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Trimethyl phosphate |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | -46.0°C |
| Densità | 1.1970g/mL |
| Punti di ebollizione | 197.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 107°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3O)3P(O) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Trimethyl phosphate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.