Learn More
Trimethyl Phosphate-d9, TRC
Codice prodotto. 30455291
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30455291 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30455291 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796647250MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyl Phosphate-d9
CAS 32176-12-8
Formula molecolare C3 D9 O4 P
Quantità 250 mg
Sinonimo Trimethyl phosphate D9, Phosphoric acid','tri(methyl-d3) ester (8CI), Methan-d3-ol','phosphate (3:1) (9CI), NSC 58985-d9, TMP-d9, TMPA-d9, TMPO-d9, Trimethoxyphosphine Oxide-d9, Trimethyl Orthophosphate-d9, Trimethyl Phosphate-d9
InChI Formula InChI=1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name tris(trideuteriomethyl) phosphate
Molecular Weight (g/mol) 149.13
Peso formulazione 149.0803