missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimethyl Phosphate-d9, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethyl Phosphate-d9 |
| CAS | 32176-12-8 |
| Formula molecolare | C3 D9 O4 P |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Trimethyl phosphate D9, Phosphoric acid','tri(methyl-d3) ester (8CI), Methan-d3-ol','phosphate (3:1) (9CI), NSC 58985-d9, TMP-d9, TMPA-d9, TMPO-d9, Trimethoxyphosphine Oxide-d9, Trimethyl Orthophosphate-d9, Trimethyl Phosphate-d9 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC Name | tris(trideuteriomethyl) phosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 149.13 |
| Peso formulazione | 149.0803 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?