Learn More
Trimethylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 11479682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479682 10,000 g 10000g
11459682 500 g 500g
11469682 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11479682 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10776.0C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Trimethylacetic acid can be used as an internal chemical-shift standard for NMR of aqueous solutions. It is a metabolite of oral cephem (β-lactam) antibiotics such as S-1108, containing pivaloyl moieties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trimethylacetic acid can be used as an internal chemical-shift standard for NMR of aqueous solutions. It is a metabolite of oral cephem (β-lactam) antibiotics such as S-1108, containing pivaloyl moieties.
Solubility
Soluble in alcohol, ether. Slightly soluble in water
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-98-9
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.133
Numero MDL MFCD00004194
InChI Key IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
PubChem CID 6417
ChEBI CHEBI:45133
IUPAC Name 2,2-dimethylpropanoic acid
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylacetic acid
Punto di fusione 31°C to 35°C
Densità 0.91
Punti di ebollizione 163°C to 165°C
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Odore Pungent
Quantità 10,000 g
Numero UN UN3261
Beilstein 969480
Indice di Merck 14,7511
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol, ether; Slightly soluble in water
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99%