Learn More
Trimethylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 10463585 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10463585 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
10183280 5 g Bottiglia in vetro 5g
10254760 100 g Bottiglia in vetro 100g
10366830 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10463585 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-98-9
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00004194
InChI Key IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
PubChem CID 6417
ChEBI CHEBI:45133
IUPAC Name 2,2-dimethylpropanoic acid
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylacetic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 33.0°C to 35.0°C
Colore Tan to Yellow
Punti di ebollizione 163.0°C to 164.0°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare (CH3)3CCO2H
Quantità 2.5 kg
Beilstein 02, 319
Fieser 01,1229
Indice di Merck 15, 7625
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 3.6 mm2/s (60°C)
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.