Learn More
Trimethylacetic anhydride, 99%
Codice prodotto. 13488398 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13488398 1 L Bottiglia in vetro 1L
10438720 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10299353 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13488398 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162440010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1538-75-6
Formula molecolare C10H18O3
Molecular Weight (g/mol) 186.25
Numero MDL MFCD00008842
InChI Key PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
IUPAC Name 2,2-dimethylpropanoyl 2,2-dimethylpropanoate
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylacetic anhydride
Colore Colorless
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 193.0°C
Punto d'infiammabilità 57°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)3CCO]2O
Indice di rifrazione 1.4080 to 1.4100
Quantità 1 L
Beilstein 02,32
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water
Peso formulazione 186.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylacetic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.