Learn More
Trimethylacetic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30450651
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
10 g
missing translation for 'unitSize':
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità missing translation for 'unitSize'
30450651 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30450651 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT79576010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylacetic Anhydride
CAS 1538-75-6
Formula molecolare C10H18O3
Quantità 10 g
Sinonimo 2,2-Dimethylpropanoic Acid 1,1'-Anhydride, Pivalic Anhydride, 2,2,2-Trimethylacetic Anhydride, 2,2-Dimethylpropanoyl Anhydride, Neopentanoic Anhydride, Pivalic Acid Anhydride, Pivaloyl Anhydride
InChI Formula InChI=1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
IUPAC Name 2,2-dimethylpropanoyl 2,2-dimethylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 186.25
Peso formulazione 186.1256