Learn More
Trimethylamine, 1M soln. in THF
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trimethylamine complexes of alane as precursors for the low-pressure chemical vapor deposition of aluminum. Trimethylamine was found to be unsuitable as an agent for differentiating between Lewis and Brpinsted sites because it is dissociatively adsorbed and is, therefore useful for the perturbing effects. Choline derivative manufactured from TMA are used in medication of liver disorders. Used directly as acid binder in the manufacture of Sulpha Drugs. Animal/poultry feed additive like choline chloride is manufactured from TMA. Used in the manufacture of alkyl quaternary ammonium salts. To manufacture Ion exchange Resins based on chloromethylated polystyrene.
Solubility
Easily soluble in water, also soluble in most organic solvents (such as methanol and ethanol).
Notes
Hygroscopic. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, water, moisture.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethylamine |
| Densità | 0.85 |
| Formula lineare | (CH3)3N |
| Quantità | 100 mL |
| Numero UN | UN1993 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Informazioni di solubilità | Easily soluble in water,also soluble in most organic solvents (such as methanol and ethanol). |
| Peso formulazione | 59.11 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M soln. in THF |
Sicurezza e movimentazione
- Trimethylamine, 1M solution in THF
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Trimethylamine