Learn More
Trimethylamine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10407530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10407530 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10407530 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140071000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 593-81-7 | C3H10ClN | 95.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylamine hydrochloride
Nota nome 98%
CAS 593-81-7
Punto di fusione 283.0°C to 284.0°C
Colore Cream to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C3H10ClN
Formula lineare (CH3)3N·HCl
Numero MDL MFCD00012478
Quantità 100 g
Beilstein 04, 43
Indice di Merck 15, 9880
Sinonimo trimethylamine hydrochloride, trimethylammonium chloride, trimethylamine hcl, n,n-dimethylmethanamine hydrochloride, trimethylamine monohydrochloride, methanamine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, trimethylaminehydrochloride, unii-uw38srm77k, uw38srm77k, trimethyl ammonium chloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,moderately soluble in chloroform,insoluble in ether
InChI Key SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C
IUPAC Name N,N-dimethylmethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 95.57
PubChem CID 10313079
ChEBI CHEBI:64700
Peso formulazione 95.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.