Learn More
Trimethylamine N-oxide dihydrate, 98%
Codice prodotto. 10484891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10484891 25 g Bottiglia in vetro 25g
10494891 100 g Bottiglia in vetro 100g
11995701 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10484891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421890250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 62637-93-8 | C3H13NO3 | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62637-93-8
Formula molecolare C3H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Numero MDL MFCD00149077
InChI Key PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylamine-n-oxide dihydrate, trimethylamine n-oxide dihydrate, trimethylamine oxide dihydrate, trimethylamine oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide, dihydrate, unii-c73wz0186w, trimethylammoniumoxid hydrat czech, methanamine oxide, n,n-dimethyl, dihydrate, methanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide dihydrate
PubChem CID 198430
SMILES O.O.C[N+](C)(C)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylamine N-oxide dihydrate
Punto di fusione 94.0°C to 98.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (Total base)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3NO·2H2O
Quantità 25 g
Fieser 01,1230; 02,434; 03,309; 06,624; 07,392; 08,507; 09,488; 14,329
Indice di Merck 15,9881
IUPAC Name N,N-dimethylmethanamine oxide dihydrate
Peso formulazione 111.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylamine N-oxide dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.