Learn More
Trimethylamine, pure, 7.3M (50 wt.%) aqueous solution
Codice prodotto. 10623003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10623003 500 mL Glass bottle 500mL
10364262 1 L Glass bottle 1L
10120812 2.5 L Glass bottle 2.50L
11965161 10 L Plastic drum 10L
4 options
Codice prodotto. 10623003
Marca: Thermo Scientific Acros 370785000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylamine
Colore Colorless
CAS 75-50-3, 7732-18-5
Punti di ebollizione 30.0°C to 100.0°C
Punto di fusione -2.0°C
Formula molecolare C3H9N
Formula lineare (CH3)3N
Numero MDL MFCD00008327
Densità 0.8600g/mL
Sinonimo trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, toluene,, xylene, ethylbenzene and chloroform
InChI Key GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C
IUPAC Name N,N-dimethylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 59.11
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
Peso formulazione 59.11
Percent Purity 48 to 52% (total base)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 0.86
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità −45°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylamine, 45-50 wt.% aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.