Learn More
Trimethylboroxin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethylboroxin |
| CAS | 823-96-1 |
| Formula molecolare | C3H9B3O3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3 |
| SMILES | CB(OB(C)O1)OB1C |
| IUPAC Name | 2,4,6-trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane |
| Molecular Weight (g/mol) | 125.53 |
| Peso formulazione | 126.0831 |