Learn More
Trimethylboroxine, 3.5M (50 wt.%) solution in THF
Codice prodotto. 10379273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10379273 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10125510 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10379273 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297521000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 823-96-1 , 109-99-9
Formula molecolare C3H9B3O3
Molecular Weight (g/mol) 125.53
Numero MDL MFCD00013354
InChI Key GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
IUPAC Name 2,4,6-trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
SMILES CB1OB(C)OB(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylboroxine
Nota nome 50 wt. % Solution in THF
Punto di fusione -38.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 78.0°C to 80.0°C
Punto d'infiammabilità −9°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.89
Peso formulazione 125.54
Percent Purity 40.0 to 60.0% (ex Boron)
Forma fisica Solution