Learn More
Trimethylene oxide, 97%
Codice prodotto. 11437117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11437117 5 g 5g
11447117 25 g 25g
11457117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11437117 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14452.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 503-30-0 | C3H6O | 58.08 g/mol
Trimethylene oxide useful for the synthesis of 3-substituted propanols by reaction with Grignards or organolithiums in the presence of CuBr.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trimethylene oxide useful for the synthesis of 3-substituted propanols by reaction with Grignards or organolithiums in the presence of CuBr.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Recommended storage temperature is 2 - 8°C. It is hygroscopic in nature and sensitive to air. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 503-30-0
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00005167
InChI Key AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylene oxide, 1,3-propylene oxide, 1,3-epoxypropane, oxacyclobutane, cyclooxabutane, trimethylenoxid, oxetan, 1,3-trimethylene oxide, propane, 1,3-epoxy, trimethylenoxid german
PubChem CID 10423
ChEBI CHEBI:30965
IUPAC Name oxetane
SMILES C1COC1
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylene oxide
Punto di fusione -97°C
Densità 0.891
Punti di ebollizione 49°C to 50°C
Punto d'infiammabilità −28°C (−18°F)
Indice di rifrazione 1.393
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 102382
Indice di Merck 14,9715
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 58.08
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylene oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxetane