Learn More
Trimethylene oxide, 97%
Codice prodotto. 10591191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10591191 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10591191 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140140250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 503-30-0 | C3H6O | 58.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylene oxide
Nota nome 97%
CAS 503-30-0
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 50°C
Punto d'infiammabilità <1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H6O
Indice di rifrazione 1.3920 to 1.394
Numero MDL MFCD00005167
Quantità 25 mL
Beilstein 17, 6
Fieser 01,1232
Indice di Merck 15, 9886
Gravità specifica 0.89
Sinonimo trimethylene oxide, 1,3-propylene oxide, 1,3-epoxypropane, oxacyclobutane, cyclooxabutane, trimethylenoxid, oxetan, 1,3-trimethylene oxide, propane, 1,3-epoxy, trimethylenoxid german
InChI Key AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC1
IUPAC Name oxetane
Molecular Weight (g/mol) 58.08
PubChem CID 10423
ChEBI CHEBI:30965
Peso formulazione 58.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid