Learn More
Trimethylene sulfide
Codice prodotto. 16584194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16584194 5 g 5g
16594194 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16584194 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 182910050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 287-27-4 | C3H6S | 74.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 287-27-4
Formula molecolare C3H6S
Molecular Weight (g/mol) 74.14
Numero MDL MFCD00042751
InChI Key XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name thietane
SMILES C1CSC1
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylene sulfide
Densità 1.0280 g/mL
Punti di ebollizione 94.0°C to 94.5°C
Punto d'infiammabilità -2°C
Indice di rifrazione 1.5040 to 1.5140
Quantità 5 g
Beilstein 17, I, 3
Gravità specifica 1.028
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
Peso formulazione 74.14
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylene sulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thietane