Learn More
Trimethyl orthoformate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737697
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
149-73-5
C4H10O3
106.12
MFCD00008483
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
9005
trimethoxymethane
COC(OC)OC
149-73-5
C4H10O3
106.12
MFCD00008483
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
9005
trimethoxymethane
COC(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Trimethyl orthoformate
Punto di fusione -53.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C to 102.0°C
Punto d'infiammabilità 13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.3780 to 1.3800
Quantità 100 g
Beilstein 02, 19
Fieser 03,313; 04,540; 05,714; 08,507; 10,425; 14,330; 15,342
Indice di Merck 15, 6980
Gravità specifica 0.97
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 106.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethyl orthoformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.