Learn More
Trimethyloctylammonium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30450218
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450218 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450218 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT797430250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyloctylammonium Chloride
CAS 10108-86-8
Formula molecolare C11 H26 N . Cl
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-Octanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), 1-Octanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyloctyl-','chloride (8CI), Trimethyloctylammonium chloride (6CI','7CI), Catiogen 08, Catiogen ES 08, N-Octyltrimethylammonium chloride, Octyltrimethylammonium chloride, QC 8, QTA 8111
InChI Formula InChI=1S/C11H26N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12(2,3)4;/h5-11H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC Name trimethyl(octyl)azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 207.784
Peso formulazione 207.175