Learn More
Trimethylolpropane Phosphate, TRC
Codice prodotto. 30453935
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453935 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453935 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796500100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1-Trimethylolpropane Phosphate
CAS 1005-93-2
Formula molecolare C6 H11 O4 P
Quantità 100 mg
Sinonimo 1,1,1-Trimethylolpropane phosphate, 2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane','4-ethyl-','1-oxide (9CI','ACI), 1,3-Propanediol','2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-','cyclic phosphate (7CI), 1,3-Propanediol','2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-','cyclic phosphate (1:1) (8CI), 4-Ethyl-1-phospha-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide, 4-Ethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide, Etbicuphat, Trimethylolpropane phosphate
InChI Formula InChI=1S/C6H11O4P/c1-2-6-3-8-11(7,9-4-6)10-5-6/h2-5H2,1H3
SMILES CCC12COP(=O)(OC1)OC2
IUPAC Name 4-ethyl-2,6,7-trioxa-1λ^{5}-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide
Molecular Weight (g/mol) 178.12
Peso formulazione 178.0395