Learn More
Trimethyloxonium tetrafluoroborate, 95%
Codice prodotto. 10750682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10750682 10 g Bottiglia in vetro 10g
10311361 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10750682 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421960100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 420-37-1 | C3H9BF4O | 147.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 420-37-1
Formula molecolare C3H9BF4O
Molecular Weight (g/mol) 147.91
Numero MDL MFCD00011798
InChI Key CZVZBKHWOFJNCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethyloxonium tetrafluoroborate, trimethyloxidanium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium, trimethyloxonium fluoborate, acmc-209jn1, ksc236c1n, trimethyloxonium tetrafluroborate, trimethyloxonium tetrafloroborate, trimethyloxonium tetrafluorborate, trimethyloxonium tetraflouroborate
PubChem CID 2735153
IUPAC Name trimethyloxidanium;tetrafluoroborate
SMILES C[O+](C)C.F[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Punto di fusione 200°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3OBF4
Quantità 10 g
Numero UN 3261
Fieser 01,1232; 03,438; 04,314; 05,541; 13,327
Indice di Merck 15, 9889
Peso formulazione 147.91
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.