Learn More
Trimethylphenylammonium Tribromide, TRC
Codice prodotto. 30455407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455407 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455407 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79614010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylphenylammonium Tribromide
CAS 4207-56-1
Formula molecolare C9H14Br3N
Quantità 10 g
Sinonimo N,N,N-Trimethylbenzenaminium (Tribromide) (1:1), Trimethylphenylammonium (Tribromide), N,N,N-Trimethylbenzenaminium (Tribromide), N,N,N-Trimethylbenzenaminium Bromide (Br31-), Jacques Reagent, NSC 138640, NSC 173340, NSC 87897, Phenyltrimethylammonium Perbromide, Phenyltrimethylammonium Tribromide, Trimethylphenylammonium Perbromide
InChI Formula InChI=1S/C9H14N.Br3/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;1-3-2/h4-8H,1-3H3;/q+1;-1
SMILES C[N+](C)(C)c1ccccc1.Br[Br-]Br
Molecular Weight (g/mol) 375.93
Peso formulazione 372.8676