Learn More
Trimethylphenyltin, TRC
Codice prodotto. 30456690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456690 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456690 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79663010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylphenyltin
CAS 934-56-5
Formula molecolare C9H14Sn
Quantità 10 g
Sinonimo Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3;
SMILES C[Sn](C)(C)c1ccccc1
IUPAC Name trimethyl(phenyl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 240.92
Peso formulazione 242.0117