Learn More
Trimethylphloroglucinol, TRC
Codice prodotto. 30137860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137860 5 mg 5mg
30135822 10 mg 10mg
30004266 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137860 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7966005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4463-03-0
Formula molecolare C9 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Sinonimo 2,4,6-trimethylbenzene-1,3,5-triol, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-benzenetriol;
IUPAC Name 2,4,6-trimethylbenzene-1,3,5-triol
SMILES Cc1c(O)c(C)c(O)c(C)c1O
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylphloroglucinol
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H12O3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h10-12H,1-3H3
Peso formulazione 168.079