Learn More
Trimethylsilanol
Codice prodotto. 15565286 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15565286 100 g 100g
15545286 5 g 5g
15555286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15565286 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458571000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1066-40-6 | C3H9LiOSi | 96.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-40-6
Formula molecolare C3H9LiOSi
Molecular Weight (g/mol) 96.13
Numero MDL MFCD02751657
InChI Key OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
IUPAC Name hydroxy(trimethyl)silane
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsilanol
Punto di fusione -12.0°C
Densità 0.8140g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C
Punto d'infiammabilità 4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare (CH3)3SiOH
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.814
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.995g/L.
Viscosità 4 mPas (25°C)
Peso formulazione 90.2
Percent Purity ≥97.5% (GC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylsilanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.