Learn More
Trimethylsilyl acetate, 97%
Codice prodotto. 11439527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11439527 25 g 25g
11449527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11439527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22037.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2754-27-0 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2754-27-0
Formula molecolare C5H12O2Si
Molecular Weight (g/mol) 132.234
Numero MDL MFCD00008695
InChI Key QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetoxytrimethylsilane, trimethylacetoxysilane, acetato trimethylsilane, acetic acid trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, acetate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1-acetate, tmsoac, o-trimethylsilylacetate, trimethylsilyl acetate
PubChem CID 75988
IUPAC Name trimethylsilyl acetate
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsilyl acetate
Punto di fusione -32°C
Punti di ebollizione 107°C
Punto d'infiammabilità 4°C (39°F)
Formula lineare CH3CO2Si(CH3)3
Quantità 25 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1744463
Peso formulazione 132.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylsilyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl acetate