Learn More
Trimethylsilyl bromoacetate, 98%, ACROS Organics™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethylsilyl bromoacetate |
| Nota nome | 98% |
| CAS | 18291-80-0 |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.28g/mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C5H11BrO2Si |
| Formula lineare | BrCH2CO2Si(CH3)3 |
| Vedi altri risultati |