Learn More
Trimethylsilyl cyanide, 98%, AcroSeal™
Codice prodotto. 11975871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11975871 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11975871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 422061000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7677-24-9 | C4H9NSi | 99.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsilyl cyanide
CAS 7677-24-9
Punto di fusione 11.0°C
Densità 0.7440g/mL
Punti di ebollizione 114.0°C to 117.0°C
Punto d'infiammabilità 1°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C4H9NSi
Formula lineare (CH3)3SiCN
Indice di rifrazione 1.3880 to 1.3920
Numero MDL MFCD00001765
Quantità 100 mL
Fieser 04,542; 05,720; 06,632; 07,397; 08,133; 09,127; 10,112; 11,147; 12,148; 13,87; 14,107; 15,102; 17,89
Gravità specifica 0.744
Sinonimo trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#N
IUPAC Name trimethylsilylformonitrile
Molecular Weight (g/mol) 99.21
PubChem CID 82115
Peso formulazione 99.21
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylsilyl cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.