Learn More
Trimethylsilyl cyanide, 98%
Codice prodotto. 10582601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10582601 5 g Glass bottle 5g
10666052 25 g Glass bottle 25g
10543124 100 g Glass bottle 100g
11965811 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10582601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199560050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7677-24-9 | C4H9NSi | 99.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7677-24-9
Formula molecolare C4H9NSi
Molecular Weight (g/mol) 99.21
Numero MDL MFCD00001765
InChI Key LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
PubChem CID 82115
IUPAC Name trimethylsilylformonitrile
SMILES C[Si](C)(C)C#N
Specifica
Punti di ebollizione 114.0°C to 117.0°C
Materiale o nome chimico Trimethylsilyl cyanide
Punto di fusione 11.0°C
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula lineare (CH3)3SiCN
Fieser 04,542; 05,720; 06,632; 07,397; 08,133; 09,127; 10,112; 11,147; 12,148; 13,87; 14,107; 15,102; 17,89; 01,979; 04,418; 06,503; 08,433
Punto d'infiammabilità 1°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 99.21
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.3880 to 1.3920
Gravità specifica 0.744
Densità 0.7440g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.