Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethane, 2M solution in hexanes, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 385335000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 18107-18-1 Peso : 0.38750kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Quantità 500mL
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11925861
  • 1875.00€ / 500mL
In stock, pronto per la spedizione: 7
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Alkylation reagent
Specifica
Identificatori chimici
18107-18-1
114.22
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
diazomethyl(trimethyl)silane
C4H10N2Si
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
167693
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Specifica
(Trimethylsilyl)diazomethane
−23°C
0.675
Yellow
18107-18-1,92112-69-1
67.85
(CH3)3SiCHN2
Solubility in water: insoluble
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
114.22
114.22
Technical
0.6750g/mL
Glass bottle
96.0°C
500mL
64.47
C4H10N2Si
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
diazomethyl(trimethyl)silane
167693
Solution
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P331-NON provocare il vomito.
SDS Documenti