Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethane, 1.8 to 2.4M solution in hexanes
Codice prodotto. 10401923 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10401923 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10413962 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10609433 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
11925861 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10401923 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 385330250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    249.00€ / 25mL
    Risparmia 18.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18107-18-1 , 92112-69-1
Formula molecolare C4H10N2Si
Molecular Weight (g/mol) 114.22
InChI Key ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
IUPAC Name diazomethyl(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Specifica
Materiale o nome chimico (Trimethylsilyl)diazomethane
CAS min. % 32.15, 64.47
CAS max % 35.54, 67.85
Colore Yellow
Densità 0.6750g/mL
Punti di ebollizione 96.0°C
Punto d'infiammabilità −23°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SiCHN2
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.675
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 114.22
Grado Caratteristiche
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P331-NON provocare il vomito.