Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethane, 1.8 to 2.4M solution in hexanes
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (Trimethylsilyl)diazomethane |
| CAS min. % | 32.15, 64.47 |
| CAS max % | 35.54, 67.85 |
| Colore | Yellow |
| Densità | 0.6750g/mL |
| Punti di ebollizione | 96.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −23°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3)3SiCHN2 |
| Quantità | 100 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H350-Può provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H330-Letale se inalato.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P331-NON provocare il vomito.