Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethane, approx. 2M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10801681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10801681 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10801681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429201000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (Trimethylsilyl)diazomethane
CAS 18107-18-1, 60-29-7
CAS min. % 28.19, 67.36
CAS max % 32.64, 71.81
Colore Colorless
Densità 0.7700g/mL
Punto d'infiammabilità −35°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C4H10N2Si
Numero MDL MFCD00053946
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.77
Sinonimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
InChI Key ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
IUPAC Name diazomethyl(trimethyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 114.23
PubChem CID 167693
Peso formulazione 114.23
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H330-Letale se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.