Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethane, 1.8 to 2.4M solution in hexanes, AcroSeal™
Codice prodotto. 10141095 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10141095 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10141095 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 429211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    463.00€ / 100mL
    Risparmia 33.00€
    6% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (Trimethylsilyl)diazomethane
CAS 18107-18-1, 92112-69-1
CAS min. % 32.15, 62.77
CAS max % 37.23, 67.85
Colore Yellow
Densità 0.6750g/mL
Punti di ebollizione 96.0°C
Punto d'infiammabilità −23°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C4H10N2Si
Formula lineare (CH3)3SiCHN2
Numero MDL MFCD00053946
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.675
Sinonimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
IUPAC Name diazomethyl(trimethyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 114.22
PubChem CID 167693
Peso formulazione 114.22
Grado Caratteristiche
Forma fisica Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P331-NON provocare il vomito.