Learn More
(Trimethylsilyl)methyllithium, 0.7M (10 wt%) solution in hexanes, AcroSeal™
Codice prodotto. 10366654 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10366654 100 mL 100mL
10183064 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10366654 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    180.00€ / 100mL
    Risparmia 6.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 1822-00-0 | C4H11LiSi | 94.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (Trimethylsilyl)methyllithium
Nota nome 0.8M (12 wt%) solution in hexanes
CAS 1822-00-0, 92112-69-1, 92112-69-1
CAS min. % 7.0, 86.0
CAS max % 14.0, 93.0
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 0.6500g/mL
Punti di ebollizione 65.0°C to 70.0°C
Punto d'infiammabilità −40°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C4H11LiSi
Formula lineare LiCH2Si(CH3)3
Numero MDL MFCD00010747
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.65
Sinonimo trimethylsilyl methyllithium, trimethylsilyl methyl lithium, lich2sime3, pubchem18144, tms-ch2li, lithiomethyltrimethylsilane, acmc-1bvf0, trimethylsilylmethyl lithium
InChI Key KVWLUDFGXDFFON-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[CH2-]
IUPAC Name lithium;methanidyl(trimethyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 94.16
PubChem CID 3482579
Peso formulazione 94.16
Percent Purity 7 to 14 wt%
Forma fisica Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (Trimethylsilyl)methyllithium, 0.7M (10wt%) solution in hexanes
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear, Trimethylsilylmethyl lithium