Learn More
Trimethylsilyl trifluoroacetate, 96%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethylsilyl trifluoroacetate |
| Nota nome | 96% |
| Colore | White |
| Densità | 1.0800g/mL |
| Punti di ebollizione | 88.0°C to 90.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CF3CO2Si(CH3)3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Trimethylsilyl trifluoroacetate