Learn More
Trimethylsilylacetylene, 98%
Codice prodotto. 10123790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10123790 5 g Bottiglia in vetro 5g
10421251 25 g Bottiglia in vetro 25g
10206133 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10123790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 203570050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-54-2
Formula molecolare C5H10Si
Molecular Weight (g/mol) 98.22
Numero MDL MFCD00008569
InChI Key CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
PubChem CID 66111
IUPAC Name ethynyl(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsilylacetylene
Colore Colorless
Densità 0.6900g/mL
Punti di ebollizione 53°C
Punto d'infiammabilità -34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SiC∽CH
Indice di rifrazione 1.3873 to 1.3903
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.69
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 98.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylsilylacetylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.