Learn More
Trimethylsulfonium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30453639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453639 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7983751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsulfonium Chloride
CAS 3086-29-1
Formula molecolare C3H9S . Cl
Quantità 1 g
Sinonimo Sulfonium','trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), Sulfonium','trimethyl-','chloride (8CI','9CI), Trimethylsulfonium chloride (6CI','7CI)
InChI Formula InChI=1S/C3H9S.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[S+](C)C
IUPAC Name trimethylsulfanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 112.62
Peso formulazione 112.0113