Learn More
Trimethylsulfonium Iodide, 98%
Codice prodotto. 10214860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10214860 100 g Plastic bottle 100g
10133430 25 g Plastic bottle 25g
10435755 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10214860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140251000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2181-42-2 | C3H9IS | 204.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2181-42-2
Formula molecolare C3H9IS
Molecular Weight (g/mol) 204.07
Numero MDL MFCD00011632
InChI Key VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
PubChem CID 75127
IUPAC Name trimethylsulfanium;iodide
SMILES C[S+](C)C.[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsulfonium iodide
Punto di fusione 215.0°C to 220.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)3SI
Quantità 100 g
Fieser 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 204.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks