Learn More
Trimethylsulfonium Iodide, TRC
Codice prodotto. 30454208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454208 1 g 1g
30453197 50 g 50g
30452222 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30454208 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7974801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2181-42-2
Formula molecolare C3 H9 S . I
Molecular Weight (g/mol) 204.07
Sinonimo Sulfonium, trimethyl-, iodide (1:1) (ACI), Sulfonium, trimethyl-, iodide (8CI, 9CI), Trimethylsulfonium iodide (6CI, 7CI), Trimethyl-λ[3]-sulfane hydroiodide, Trimethylsulphonium iodide
IUPAC Name trimethylsulfanium;iodide
SMILES [I-].C[S+](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsulfonium iodide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 203.947