Learn More
Trimethylsulfoxonium iodide, 98%
Codice prodotto. 10685762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10685762 500 g Plastic bottle 500g
10416970 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10685762 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140265000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1774-47-6 | C3H9IOS | 220.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1774-47-6
Formula molecolare C3H9IOS
Molecular Weight (g/mol) 220.07
Numero MDL MFCD00011899
InChI Key BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
PubChem CID 74498
IUPAC Name trimethyl(oxo)-λ⁶-sulfanylium iodide
SMILES [I-].C[S+](C)(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsulfoxonium iodide
Nota nome 98%
Punto di fusione 175.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)3S(O)I
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and ether
Peso formulazione 220.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylsulfoxonium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.