Learn More
Trimethylsulfoxonium Iodide, TRC
Codice prodotto. 30449523
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449523 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449523 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79750010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsulfoxonium Iodide
CAS 1774-47-6
Formula molecolare C3H9IOS
Quantità 10 g
Sinonimo Trimethylsulfonium Iodide Oxide, Trimethylsulfoxonium Iodide, NSC 71213, S,S,S-Trimethylsulfoxonium iodide, Trimethyloxosulfonium Iodide, Trimethyloxosulphonium Iodide
InChI Formula InChI=1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[S+](=O)(C)C
Molecular Weight (g/mol) 220.07
Peso formulazione 219.9419