Learn More
Trimethyltin Chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethyltin chloride |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 1M (25 wt.%) solution in Hexanes |
| CAS | 1066-45-1, 110-54-3 |
| Concentrazione | 1M (NMR), exact strength on the certificate of analysis |
| Densità | 0.7970g/mL |
| Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
| Gravità specifica | 0.797 |
| Formula molecolare | C3H11ClSn |
| Numero MDL | MFCD00000520 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H300-Letale se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.