Learn More
Trimethyltin chloride, 99%
Codice prodotto. 10225640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10225640 10 g Bottiglia in vetro 10g
10488540 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10225640 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163990100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1066-45-1 | C3H11ClSn | 201.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-45-1
Formula molecolare C3H11ClSn
Molecular Weight (g/mol) 201.28
Numero MDL MFCD00000520
InChI Key FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
PubChem CID 14016
IUPAC Name chloro(trimethyl)stannane
SMILES Cl.C[SnH](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyltin chloride
Punto di fusione 37.0°C to 39.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 148.0°C
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SnCl
Quantità 10 g
Fieser 17,388; 03,19; 04,27; 05,26; 06,41; 07,18; 13,239
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,organic solvents
Peso formulazione 199.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethyltin chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.