Learn More
Trimethyltin Hydroxide, TRC
Codice prodotto. 30454475
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454475 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7976151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyltin Hydroxide
CAS 56-24-6
Formula molecolare C3H10OSn
Quantità 1 g
Sinonimo Hydroxytrimethylstannane, Hydroxytrimethyltin, Trimethylhydroxytin, Trimethylstannanol, Trimethylstannyl Hydroxide
InChI Formula InChI=1S/3CH3.H2O.Sn/h3*1H3;1H2;/q;;;;+1/p-1
SMILES C[Sn](C)(C)O
IUPAC Name hydroxy(trimethyl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 180.82
Peso formulazione 181.9754