Learn More
Trimyristin, 90%
Codice prodotto. 10599993 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10599993 5 g Bottiglia in vetro 5g
10046000 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10599993 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 422090050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 555-45-3 | C45H86O6 | 722.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 555-45-3
Formula molecolare C45H86O6
Molecular Weight (g/mol) 722.59
Numero MDL MFCD00036229
InChI Key DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
PubChem CID 11148
ChEBI CHEBI:77391
IUPAC Name 2,3-di(tetradecanoyloxy)propyl tetradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Trimyristin
Nota nome 90%
Punto di fusione 54°C to 58°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 9896
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,benzene,chloroform,ether
Peso formulazione 722.59
Percent Purity 90%
Forma fisica Crystalline Powder