Learn More
Motic™ Trinocular Head, BA310 MET
Codice prodotto. 15485252
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BA310 MET Microscopes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15485252 BA310 MET Microscopes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15485252 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101001903241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00€
    479.43€ / pezzi 1
    Risparmia 57.57€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Superior quality Motic™ replacement trinocular, Siedentopf-type microscope head. Motic™ Trinocular Head, BA310 MET is suitable for BA310 MET Microscopes.
  • Siedentopf type.
  • Designed for rBA310 MET Microscopes.
  • Inclined 30°.
Specifica
Tipo Siedentopf, 30° Incline Trinocular Head
Descrizione Light Split: 100:0/50:50
Da utilizzare con (apparecchiatura) BA310 MET Microscopes