Learn More
Trioctylmethylammonium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30457378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457378 25 mL 25mL
30449900 100 mL 100mL
30455306 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457378 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT80445025ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Methyltrioctylammonium Chloride
CAS 5137-55-3
Formula molecolare C25 H54 N . Cl
Quantità 25 mL
Sinonimo Methyltrioctylammonium Chloride, A 336, A 336 (catalyst), Aliquat 128, Capriquat, Methyltri-n-octylammonium Chloride, Methyltricaprylammonium Chloride, N-Methyl-N,N,N-trioctylammonium Chloride, TOMAC, TOMAC 75, Tri-n-octylmethylammonium Chloride, Tricaprylmethylammonium Chloride, Trioctylmonomethylammonium Chloride
InChI Formula InChI=1S/C25H54N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC Name methyl(trioctyl)azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 404.16
Peso formulazione 403.3945