Learn More
Trioctylphosphine, 90%, technical grade, AcroSeal™
Codice prodotto. 10753152 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10753152 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10753152 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436461000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4731-53-7 | C24H51P | 370.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trioctylphosphine
CAS 4731-53-7
Colore White
Densità 0.8310g/mL
Punti di ebollizione 240.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 147°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C24H51P
Indice di rifrazione 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589nm)
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.831
Sinonimo trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
InChI Key RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC Name trioctylphosphane
Molecular Weight (g/mol) 370.64
PubChem CID 20851
Peso formulazione 370.64
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trioctylphosphine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trioctyl-Phosphine