Learn More
Trioctylphosphine Oxide, BAKER™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518844 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15518844 100 g Wide Mouth Amber Glass Bottle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15518844 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore X00505
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
A grade of chemicals for laboratory use
Specifica
Materiale o nome chimico Trioctylphosphine Oxide
CAS 78-50-2
Punto d'infiammabilità 252.00°C
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Formula molecolare C24H51OP
Quantità 100 g
Sinonimo trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
InChI Key ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC Name 1-dioctylphosphoryloctane
Molecular Weight (g/mol) 386.645
PubChem CID 65577
Peso formulazione 386.65